安全性情報
SAB2108089
Sigma-Aldrich
抗ATE1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
出荷予定日2025年5月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
出荷予定日2025年5月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
59kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATE1(11101)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ATE1
生物化学的/生理学的作用
ATE1 is an arginyltransferase, an enzyme that is involved in posttranslational conjugation of arginine to N-terminal aspartate or glutamate residues. Conjugation of arginine to the N-terminal aspartate or glutamate targets proteins for ubiquitin-dependent degradation. Alternative splicing results in two transcript variants encoding distinct isoforms.This gene encodes an arginyltransferase, an enzyme that is involved in posttranslational conjugation of arginine to N-terminal aspartate or glutamate residues. Conjugation of arginine to the N-terminal aspartate or glutamate targets proteins for ubiquitin-dependent degradation. Alternative splicing results in two transcript variants encoding distinct isoforms.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: TYVWVPIEQCLPSLENSKYCRFNQDPEAVDEDRSTEPDRLQVFHKRAIMP
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2108089-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)