安全性情報
SAB2107880
Sigma-Aldrich
抗MEFV抗体 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥37,050
¥37,050
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥37,050
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥37,050
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
86kDa
交差性
guinea pig, rat, rabbit, bovine, dog, mouse, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MEFV(4210)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human MEFV
生物化学的/生理学的作用
MEFV was identified as the gene that when mutated causes Mediterranean fever, a hereditary periodic fever syndrome. MEFV is expressed in granulocytes and myeloid bone marrow precursors.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: TPSDHLLSTLEELVPYDFEKFKFKLQNTSVQKEHSRIPRSQIQRARPVKM
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2107880-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)