安全性情報
SAB2107218
Sigma-Aldrich
Anti-COMMD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥69,620
¥69,620
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥69,620
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥69,620
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
23 kDa
交差性
rat, human, guinea pig, dog, bovine, horse, mouse, rabbit
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human COMMD2
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: SSKLMISELDFQDSVFVLGFSEELNKLLLQLYLDNRKEIRTILNELAPRL
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2107218-50UG:
SAB2107218-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)