安全性情報
SAB2106443
Sigma-Aldrich
抗REST抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥61,580
¥61,580
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥61,580
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥61,580
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
118 kDa
交差性
horse, guinea pig, rat, human, rabbit, dog
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... REST(5978)
免疫原
The immunogen for anti-REST antibody: synthetic peptide derected towards the middle region of human REST
生物化学的/生理学的作用
Rest is a transcriptional repressor which binds neuron-restrictive silencer element (NRSE) and represses neuronal gene transcription in non-neuronal cells. Rest restricts the expression of neuronal genes by associating with two distinct corepressors, mSin3 and CoREST, which in turn recruit histone deacetylase to the promoters of REST-regulated genes. Rest mediates repression by recruiting the BHC complex at RE1/NRSE sites which acts by deacetylating and demethylating specific sites on histones, thereby acting as a chromatin modifier.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: ANMGMALTNDMYDLHELSKAELAAPQLIMLANVALTGEASGSCCDYLVGE
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2106443-100UL:
SAB2106443-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)