分子量
73 kDa
化学種の反応性
horse, guinea pig, human, rabbit
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLS(2744)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2105954-100UL:
SAB2105954-50UG:
試験成績書(COA)
資料
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.