SAB2104579
Anti-SPIB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-SPI-B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
29 kDa
交差性
human, rabbit, dog, mouse, rat, bovine, horse, guinea pig
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPIB(6689)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SPIB
生物化学的/生理学的作用
SPI1 (MIM 165170) and SPIB are members of a subfamily of ETS (see ETS1; MIM 164720) transcription factors. ETS proteins share a conserved ETS domain that mediates specific DNA binding. SPIB and SPI1 bind to a purine-rich sequence, the PU box (5-prime-GAGG
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: WGQQKGNRKRMTYQKLARALRNYAKTGEIRKVKRKLTYQFDSALLPAVRR
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ