Merck
SAB2103464
Sigma-Aldrich
抗ACTRT1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗AIP1抗体, 抗ARP-T1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
出荷予定日2025年5月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
出荷予定日2025年5月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
42 kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTRT1(139741)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ACTRT1
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: DTDIQNKLYADIVLSGGTTLLPGLEERLMKEVEQLASKGTPIKITASPDR
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyun-Sook Park et al.
Communications biology, 4(1), 544-544 (2021-05-12)
Actin-Related Protein-Testis1 (ARP-T1)/ACTRT1 gene mutations cause the Bazex-Dupré-Christol Syndrome (BDCS) characterized by follicular atrophoderma, hypotrichosis, and basal cell cancer. Here, we report an ARP-T1 interactome (PXD016557) that includes proteins involved in ciliogenesis, endosomal recycling, and septin ring formation. In agreement