Merck
SAB2102729
Sigma-Aldrich
抗XRN1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗5′ 3′ エキソリボヌクレアーゼ 1抗体, 抗DKFZp434P0721抗体, 抗DKFZp686B22225抗体, 抗DKFZp686F19113抗体, 抗FLJ41903抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
194 kDa
交差性
human, rabbit, rat
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XRN1(54464)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human XRN1
生物化学的/生理学的作用
SEP1 (XRN1) localizes to cytoplasmic foci containing a complex of mRNA-degrading enzymes. In addition to mRNA metabolism, yeast Sep1 has been implicated in a variety of nuclear and cytoplasmic functions, including homologous recombination, meiosis, telomere maintenance, and microtubule assembly.SEP1 localizes to cytoplasmic foci containing a complex of mRNA-degrading enzymes. In addition to mRNA metabolism, yeast Sep1 has been implicated in a variety of nuclear and cytoplasmic functions, including homologous recombination, meiosis, telomere maintenance, and microtubule assembly.[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-67 BX640905.1 1-67 68-5188 AY137776.1 1-5121 5189-5269 BG197321.1 308-388 5270-10092 AC023508.16 31718-36540 c
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: LPQEISQVNQHHKSGFNDNSVKYQQRKHDPHRKFKEECKSPKAECWSQKM
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)