SAB2102696
抗WDR23抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗DKFZp779A1629抗体, 抗GL014抗体, 抗PRO2389抗体, 抗WD 反復配列部位ドメイン 23抗体
サイズを選択してください
¥62,700
サイズを選択してください
About This Item
¥62,700
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
62 kDa
交差性
rat, human, rabbit, guinea pig
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... WDR23(80344)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2102696-100UL:
SAB2102696-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)