安全性情報
SAB2102610
Sigma-Aldrich
抗TUT1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗FLJ21850抗体, 抗FLJ22267抗体, 抗FLJ22347抗体, 抗MGC131987抗体, 抗末端ウリジリルトランスフェラーゼ 1, U6 snRNA-特異的抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
出荷予定日2025年5月14日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
出荷予定日2025年5月14日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
94 kDa
交差性
guinea pig, bovine, human, horse, dog
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUT1(64852)
詳細
The previously assigned protein identifier A8K995 has been merged into Q9H6E5. Full details can be found on the UniProt database.
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human TUT1
生物化学的/生理学的作用
TUT1 is a nucleotidyl transferase that functions as both a terminal uridylyltransferase and a nuclear poly(A) polymerase. TUT1 specifically adds and removes nucleotides from the 3′ end of small nuclear RNAs and select mRNAs and may function in controlling gene expression and cell proliferation.TUT1 specifically catalyzes uridylylation of U6 snRNA (RNU6; MIM 180692) and is essential for cell proliferation (Trippe et al., 2006 [PubMed 16790842]).[supplied by OMIM].
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: CDLDLFLDLGDLEEPQPVPKAPESPSLDSALASPLDPQALACTPASPPDS
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2102610-50UG:
SAB2102610-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emily C Knouf et al.
PloS one, 8(7), e69630-e69630 (2013-07-23)
Post-transcriptional modifications of miRNAs with 3' non-templated nucleotide additions (NTA) are a common phenomenon, and for a handful of miRNAs the additions have been demonstrated to modulate miRNA stability. However, it is unknown for the vast majority of miRNAs whether