安全性情報
SAB2102488
Sigma-Aldrich
抗TNFAIP8L1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗MGC17791抗体, 抗腫瘍壊死因子, α-誘導性タンパク質 8様 1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
21 kDa
交差性
rat, human, horse, dog
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TNFAIP8L1
生物化学的/生理学的作用
TNFAIP8L1 belongs to the TNFAIP8 family. The exact function of TNFAIP8L is not known.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: AKSHGRINHVFGHLADCDFLAALYGPAEPYRSHLRRICEGLGRMLDEGSL
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2102488-100UL:
SAB2102488-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yinan Wang et al.
Oncology letters, 12(5), 3506-3512 (2016-12-03)
Although the newly identified protein tumor necrosis factor α-induced protein 8-like 1 (TNFAIP8L1), also known as TIPE1, has been reported to be able to induce apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells, the involvement of TIPE1 in apoptosis remains to be
Mengya Zhong et al.
Oncology letters, 21(2), 118-118 (2020-12-31)
The tumor necrosis factor α-induced protein 8 (TNFAIP8)-like (TIPE) protein family comprises four members, namely TNFAIP8, TIPE1, TIPE2 and TIPE3, which are involved in multiple processes in cancer. The current study aimed to investigate the expression patterns and potential clinical