安全性情報
SAB2102223
Sigma-Aldrich
抗SLC6A15抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗DKFZp761I0921抗体, 抗FLJ10316抗体, 抗MGC87066抗体, 抗NTT73抗体, 抗溶質輸送体ファミリー 6分子15抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
82 kDa
交差性
dog, horse, human, rabbit, bovine
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC6A15(55117)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SLC6A15
生物化学的/生理学的作用
SLC6A15 shows structural characteristics of an Na(+) and Cl(-)-dependent neurotransmitter transporter, including 12 transmembrane (TM) domains, intracellular N and C termini, and large extracellular loops containing multiple N-glycosylation sites.SLC6A15 shows structural characteristics of an Na(+) and Cl(-)-dependent neurotransmitter transporter, including 12 transmembrane (TM) domains, intracellular N and C termini, and large extracellular loops containing multiple N-glycosylation sites.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: DQCPLVKNASHTFVEPECEQSSATTYYWYREALNISSSISESGGLNWKMT
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2102223-100UL:
SAB2102223-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ramesh Chandra et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(27), 6527-6538 (2017-06-04)
Previous research demonstrates that Slc6a15, a neutral amino acid transporter, is associated with depression susceptibility. However, no study examined Slc6a15 in the ventral striatum [nucleus accumbens (NAc)] in depression. Given our previous characterization of Slc6a15 as a striatal dopamine receptor