安全性情報
SAB2102163
Sigma-Aldrich
抗SLC10A7抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗C4orf13抗体, 抗DKFZp313H0531抗体, 抗DKFZp566M114抗体, 抗DKFZp779O2438抗体, 抗溶質輸送体ファミリー 10(ナトリウム/胆汁酸 共輸送体 ファミリー)分子7抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
37 kDa
交差性
rabbit, rat, horse, dog, mouse, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SLC10A7(84068)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC10A7
生物化学的/生理学的作用
SLC10A7 belongs to the sodium: bile acid symporter family. It is a multi-pass membrane protein.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: TTFCDTFSNPNIDLDKFSLVLILFIIFSIQLSFMLLTFIFSTRNNSGFTP
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2102163-100UL:
SAB2102163-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)