安全性情報
SAB2101977
Sigma-Aldrich
抗REEP1抗体 (ab2) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗C2orf23抗体, 抗FLJ13110抗体, 抗SPG31抗体, 抗受容体アクセサリータンパク質1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
22 kDa
交差性
rabbit, horse, rat, mouse, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... REEP1(65055)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human REEP1
生物化学的/生理学的作用
REEP1 belongs to the DP1 family and may enhance the cell surface expression of odorant receptors.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: ERLRSFSMQDLTTIRGDGAPAPSGPPPPGSGRASGKHGQPKMSRSASESA
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2101977-50UG:
SAB2101977-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julie Lavie et al.
Human molecular genetics, 26(4), 674-685 (2016-12-23)
Hereditary spastic paraplegia, SPG31, is a rare neurological disorder caused by mutations in REEP1 gene encoding the microtubule-interacting protein, REEP1. The mechanism by which REEP1-dependent processes are linked with the disease is unclear. REEP1 regulates the morphology and trafficking of