安全性情報
SAB2101883
Sigma-Aldrich
抗PRMT6抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗FLJ10559抗体, 抗HRMT1L6抗体, 抗タンパク質アルギニンメチルトランスフェラーゼ 6抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
35 kDa
交差性
human, rat
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRMT6(55170)
詳細
The previously assigned protein identifier A3KME1 has been merged into Q96LA8. Full details can be found on the UniProt database.
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PRMT6
生物化学的/生理学的作用
Protein arginine N-methyltransferases, such as PRMT6, catalyze the sequential transfer of a methyl group from S-adenosyl-L-methionine to the side chain nitrogens of arginine residues within proteins to form methylated arginine derivatives and S-adenosyl-L-homocysteine.Protein arginine N-methyltransferases, such as PRMT6, catalyze the sequential transfer of a methyl group from S-adenosyl-L-methionine to the side chain nitrogens of arginine residues within proteins to form methylated arginine derivatives and S-adenosyl-L-homocysteine.[supplied by OMIM].
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: FRCSCYGSAPMHGFAIWFQVTFPGGESEKPLVLSTSPFHPATHWKQALLY
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2101883-100UL:
SAB2101883-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)