安全性情報
SAB2101436
Sigma-Aldrich
抗MARCH8抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗C-MIR抗体, 抗MARCH-VIII抗体, 抗MIR抗体, 抗RNF178抗体, 抗膜結合型リングフィンガー(C3HC4)8抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
33 kDa
交差性
horse, mouse, guinea pig, bovine, human, dog, rat, rabbit
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MARCH8(220972)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MARCH8
生物化学的/生理学的作用
MARCH8 is an E3 ubiquitin-protein ligase that may regulate immune responses by promoting ubiquitination of MHC-II and CD86, which leads to their subsequent endocytosis and lysosomal degradation. It may also promote ubiquitination and endocytosis of TFRC and FAS. E3 ubiquitin ligases accept ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme in the form of a thioester and then directly transfer the ubiquitin to targeted substrates.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: YVQCKVYVQLWKRLKAYNRVIYVQNCPETSKKNIFEKSPLTEPNFENKHG
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2101436-50UG:
SAB2101436-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)