安全性情報
SAB2101422
Sigma-Aldrich
抗MAN1A2抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗α-マンノシダーゼクラス1A, メンバー2抗体, 抗MAN1B抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
73 kDa
交差性
bovine, mouse, rabbit, human, horse, dog, rat, guinea pig
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAN1A2(10905)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MAN1A2
生物化学的/生理学的作用
Alpha-mannosidases function at different stages of N-glycan maturation in mammalian cells. See MAN2A1 (MIM 154582) for general information.Alpha-mannosidases function at different stages of N-glycan maturation in mammalian cells. See MAN2A1 (MIM 154582) for general information.[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-597 BC052954.1 17-613 598-1023 AU133800.1 118-543 1024-2908 AF027156.1 823-2707 2909-3316 BC052954.1 2925-3332 3317-4416 BC063300.1 3315-4414 4417-5388 BC052954.1 4432-5403
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: FALGADGSRADKAGHYLELGAEIARTCHESYDRTALKLGPESFKFDGAVE
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2101422-50UG:
SAB2101422-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)