安全性情報
SAB2101257
Sigma-Aldrich
抗KIF13B抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗GAKIN抗体, 抗KIAA0639抗体, 抗キネシンファミリーメンバー13B抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,300
¥83,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,300
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
203 kDa
交差性
human, rabbit, dog, rat, mouse, bovine, guinea pig
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KIF13B(23303)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human KIF13B
生物化学的/生理学的作用
KIF13B may be involved in reorganization of the cortical cytoskeleton. KIF13B may be functionally important for the intracellular trafficking of MAGUKs and associated protein complexes.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: SGKSYTMMGTADQPGLIPRLCSGLFERTQKEENEEQSFKVEVSYMEIYNE
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2101257-100UL:
SAB2101257-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)