Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB2101084
Sigma-Aldrich
抗HSD11B1 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗11-β-HSD1抗体, 抗11-DH抗体, 抗HDL抗体, 抗HSD11抗体, 抗ヒドロキシステロイド(11-β)デヒドロゲナーゼ1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥83,600
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
32 kDa
交差性
human, mouse, rat, guinea pig
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSD11B1(3290)
詳細
Hydroxysteroid 11-beta dehydrogenase 1 (HSD11B1) short-chain dehydrogenase/reductase superfamily and anchors on the endoplasmic reticulum (ER) membrane. It comprises a hydrophobic N terminus and a catalytic domain. The HSD11B1 gene is mapped to human chromosome location 1q32.2.
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human HSD11B1
生物化学的/生理学的作用
Mutation in the hydroxysteroid 11-β dehydrogenase 1 (HSD11B1) gene is implicated in cortisone reductase deficiency.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: QKVVSHCLELGAASAHYIAGTMEDMTFAEQFVAQAGKLMGGLDMLILNHI
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2101084-100UL:
SAB2101084-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicole Draper et al.
Nature genetics, 34(4), 434-439 (2003-07-15)
In cortisone reductase deficiency (CRD), activation of cortisone to cortisol does not occur, resulting in adrenocorticotropin-mediated androgen excess and a phenotype resembling polycystic ovary syndrome (PCOS; refs. 1,2). This suggests a defect in the gene HSD11B1 encoding 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type
Jeremy W Tomlinson et al.
Endocrine reviews, 25(5), 831-866 (2004-10-07)
11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11beta-HSD1) interconverts inactive cortisone and active cortisol. Although bidirectional, in vivo it is believed to function as a reductase generating active glucocorticoid at a prereceptor level, enhancing glucocorticoid receptor activation. In this review, we discuss both