安全性情報
SAB2100623
Sigma-Aldrich
抗DPPA2抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗PESCRG1抗体, 抗発生多能性関連2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥70,810
¥70,810
出荷予定日2025年5月08日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥70,810
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥70,810
出荷予定日2025年5月08日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
34 kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DPPA2(151871)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human DPPA2
生物化学的/生理学的作用
DPPA2 may play a role in maintaining cell pluripotentiality. ECSA/DPPA2 is a promising target for antigen-specific immunotherapy in non-small cell lung cancers.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: NMEQMEPSVSSTSDVKLEKPKKYNPGHLLQTNEQFTAPQKARCKIPALPL
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2100623-100UL:
SAB2100623-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)