安全性情報
SAB2100567
Sigma-Aldrich
抗DGCR8抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗C22orf12抗体, 抗DGCRK6抗体, 抗Gy1抗体, 抗ディジョージ症候群決定領域遺伝子8抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
85 kDa
交差性
mouse, guinea pig, rat, dog, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DGCR8(54487)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human DGCR8
アプリケーション
Anti-DGCR8 antibody produced in rabbit is suitable for western blot analysis.
生物化学的/生理学的作用
DGCR8 contains 2 DRBM (double-stranded RNA-binding) domains and 1 WW domain. It may play a part in the etiology of the velocardiofacial/DiGeorge syndrome (VCFS/DGS), a developmental disorder characterized by structural and functional palate anomalies, conotruncal cardiac malformations, immunodeficiency, hypocalcemia, and typical facial anomalies.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: DKKDEENELDQEKRVEYAVLDELEDFTDNLELDEEGAGGFTAKAIVQRDR
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2100567-100UL:
SAB2100567-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)