安全性情報
SAB1413286
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPINK6 antibody produced n mouse
clone 3C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SPINK6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
結合体
unconjugated
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
35 kDa
交差性
human
濃度
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1, kappa
タンパク質IDアクセッション番号
BC032003.1
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPINK6(404203)
詳細
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant SPINK6.
免疫原
SPINK6 (AAH32003.1, 1 a.a. ~ 80 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
シーケンス
MKLSGMFLLLSLALFCFLTGVFSQGGQVDCGEFQDTKVYCTRESNPHCGSDGQTYGNKCAFCKAIVKSGGKISLKHPGKC
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
調製ノート
Purification by Protein A sepharose
保管および安定性
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB1413286-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dong Wang et al.
EMBO molecular medicine, 14(1), e14485-e14485 (2021-11-27)
SPINK6 was identified in human skin as a cellular inhibitor of serine proteases of the KLK family. Airway serine proteases are required to cleave hemagglutinin (HA) of influenza A viruses (IAVs) to initiate an infection in the human airway. We