安全性情報
SAB1413143
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HTA2 (phospho S129) antibody produced in rabbit
clone DEE-8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DEE-8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
yeast
テクニック
western blot: 1:1000-1:2000
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer129)
遺伝子情報
human ... HTA2(852283)
免疫原
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S129 of yeast HTA2.
物理的形状
In PBS, 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide).
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB1413143-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)