安全性情報
SAB1412827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PELP1 antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin
別名:
抗P160抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 33.77 kDa
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2b
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PELP1(27043)
詳細
PELP1 is a coactivator of estrogen receptor (see ESR1; MIM 133430)-mediated transcription and a corepressor of other nuclear hormone receptors and sequence-specific transcription factors (Choi et al., 2004 [PubMed 15456770]).[supplied by OMIM
免疫原
PELP1 (AAW80659.1, 337 a.a. ~ 410 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LNSWSIGRDSLSPGQERPYSTVRTKVYAILELWVQVCGASAGMLQGGASGEALLTHLLSDISPPADALKLRSPR
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB1412827-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)