安全性情報
SAB1412399
Sigma-Aldrich
ANTI-ZNF207 antibody produced in mouse
clone 5G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp761N202, ZNF207
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.84 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF207(7756)
免疫原
ZNF207 (NP_003448, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGRKKKKQLKPWCWYCNRDFDDEKILIQHQKAKHFKCHICHKKLYTGPGLAIHCMQVHKETIDAVPNAIPGRTDIELEIYGMEGIPEKDMDERRRLLEQKTQESQKKKQQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412399-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)