安全性情報
SAB1412387
Sigma-Aldrich
ANTI-ARHGEF1 antibody produced in mouse
clone 2D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ARHGEF1, GEF1, LBCL2, LSC, P115-RHOGEF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月22日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.41 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARHGEF1(9138)
詳細
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been defined. (provided by RefSeq)
免疫原
ARHGEF1 (AAH34013.2, 830 a.a. ~ 927 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRPGPEGQLAATALRKVLSLKQLLFPAEEDNGAGPPRDGDGVPGGGPLSPARTQEIQENLLSLEETMKQLEELEEEFCRLRPLLSQLGGNSVPQPGCT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412387-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)