安全性情報
SAB1412365
Sigma-Aldrich
ANTI-TLR6 antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CD286, TLR6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 39.93 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TLR6(10333)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the Toll-like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. They recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. This receptor functionally interacts with toll-like receptor 2 to mediate cellular response to bacterial lipoproteins. (provided by RefSeq)
免疫原
TLR6 (NP_006059, 301 a.a. ~ 430 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
kttlkaltie hitnqvflfs qtalytvfse mnimmltisd tpfihmlcph apstfkflnf tqnvftdsif ekcstlvkle tlilqknglk dlfkvglmtk dmpsleildv swnslesgrh kenctwvesi
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412365-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)