安全性情報
SAB1412327
Sigma-Aldrich
ANTI-AHR antibody produced in mouse
clone 3B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AHR, bHLHe76
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.41 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AHR(196)
詳細
This gene encodes a ligand-activated transcription factor involved in the regulation of biological responses to planar aromatic hydrocarbons. This receptor has been shown to regulate xenobiotic-metabolizing enzymes such as cytochrome P450. Its ligands included a variety of aromatic hydrocarbons. (provided by RefSeq)
免疫原
AHR (NP_001612, 279 a.a. ~ 376 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EIRTKNFIFRTKHKLDFTPIGCDAKGRIVLGYTEAELCTRGSGYQFIHAADMLYCAESHIRMIKTGESGMIVFRLLTKNNRWTWVQSNARLLYKNGRP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412327-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)