安全性情報
SAB1412309
Sigma-Aldrich
ANTI-FOXL1 antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FKH6, FKHL11, FOXL1, FREAC7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月30日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.62 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOXL1(2300)
免疫原
FOXL1 (NP_005241, 132 a.a. ~ 240 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFENGNYRRRKRKPKPGPGAPEAKRPRAETHQRSAEAQPEAGSGAGGSGPAISRLQAAPAGPSPLLDGPSPPAPLHWPGTASPNEDAGDAAQGAAAVAVGQAARTGDGP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412309-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)