Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB1412224
Sigma-Aldrich
ANTI-TGIF2 antibody produced in mouse
clone 5G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TGIF2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年6月01日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.4 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TGIF2(60436)
詳細
The protein encoded by this gene is a DNA-binding homeobox protein and a transcriptional repressor. The encoded protein appears to repress transcription by recruiting histone deacetylases to TGF beta-responsive genes. This gene is amplified and overexpressed in some ovarian cancers, and mutations in this gene can cause holoprosencephaly. (provided by RefSeq)
免疫原
TGIF2 (NP_068581, 131 a.a. ~ 236 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SMPLHSGQGEKPAAPFPRGELESPKPLVTPGSTLTLLTRAEAGSPTGGLFNTPPPTPPEQDKEDFSSFQLLVEVALQRAAEMELQKQQDPSLPLLHTPIPLVSENP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412224-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)