安全性情報
SAB1411980
Sigma-Aldrich
ANTI-ZIC1 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ZIC, ZIC1, ZNF201
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3C1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.08 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZIC1(7545)
詳細
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. Members of this family are important during development. Aberrant expression of this gene is seen in medulloblastoma, a childhood brain tumor. This gene is closely linked to the gene encoding zinc finger protein of the cerebellum 4, a related family member on chromosome 3. This gene encodes a transcription factor that can bind and transactivate the apolipoprotein E gene. (provided by RefSeq)
免疫原
ZIC1 (NP_003403, 2 a.a. ~ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LLDAGPQYPAIGVTTFGASRHHSAGDVAERDVGLGINPFADGMGAFKLNPSSHELASAGQTAFTSQAPGYAAAAALGHHHHPGHVGSYSSAAFN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1411980-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)