安全性情報
SAB1411747
Sigma-Aldrich
抗FEV抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HSRNAFEV, PET-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 75 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FEV(54738)
詳細
This gene belongs to the ETS transcription factor family. ETS family members have a highly conserved 85-amino acid ETS domain that binds purine-rich DNA sequences. The alanine-rich C-terminus of this gene indicates that it may act as a transcription repressor. This gene is exclusively expressed in neurons of the central serotonin (5-HT) system, a system implicated in the pathogeny of such psychiatric diseases as depression, anxiety, and eating disorders. In some types of Ewing tumors, this gene is fused to the Ewing sarcoma (EWS) gene following chromosome translocations. (provided by RefSeq)
免疫原
FEV (NP_059991.1, 1 a.a. ~ 238 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRQSGASQPLLINMYLPDPVGDGLFKDGKNPSWGPLSPAVQKGSGQIQLWQFLLELLADRANAGCIAWEGGHGEFKLTDPDEVARRWGERKSKPNMNYDKLSRALRYYYDKNIMSKVHGKRYAYRFDFQGLAQACQPPPAHAHAAAAAAAAAAAAQDGALYKLPAGLAPLPFPGLSKLNLMAASAGVAPAGFSYWPGPGPAATAAAATAALYPSPSLQPPPGPFGAVAAASHLGGHYH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411747-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)