安全性情報
SAB1411720
Sigma-Aldrich
Anti-FAM55A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC34290
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 46.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FAM55A(120400)
免疫原
FAM55A (NP_689528.1, 1 a.a. ~ 405 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSPALTAGASGKVMDFNNGTYLVSFTLFWEGQVSLSLLLIHPSEGASALWRARNQGYDKIIFKGKFVNGTSHVFTECGLTLNSNAELCEYLDDRDQEAFYCMKPQHMPCEALTYMTTRNREVSYLTDKENSLFHRSKVGVEMMKDRKHIDVTNCNKREKIEETCQVGMKPPVPGGYTLQGKWITTFCNQVQLDTIKINGCLKGKLIYLLGDSTLRQWIYYFPKVVKTLKFFDLHETGIFKKHLLLDAERHTQIQWKKHSYPFVTFQLYSLIDHDYIPREIDRLSGDKNTAIVITFGQHFRPFPIDIFIRRAIGVQKAIERLFLRSPATKVIIKTENIREMHIETERFVDFHGYIHYLIMKDIFKDLNVGIIDAWDMTIAYGTDTIHPPDHVIGNQINMFLNYIC
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411720-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)