¥68,850
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 83 kDa
交差性
mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GOLGA5(9950)
詳細
免疫原
Sequence
MSWFVDLAGKAEDLLNRVDQGAATALSRKDNASNIYSKNTDYTELHQQNTDLIYQTGPKSTYISSAADNIRNQKATILAGTANVKVGSRTPVEASHPVENASVPRPSSHFVRRKKSEPDDELLFDFLNSSQKEPTGRVEIRKEKGKTPVFQSSQTSSVSSVNPSVTTIKTIEENSFGSQTHEAASNSDSSHEGQEESSKENVSSNAACPDHTPTPNDDGKSHELSNLRLENQLLRNEVQSLNQEMASLLQRSKETQEELNKARARVEKWNADHSKSDRMTRGLRAQVDDLTEAVAAKDSQLAVLKVRLQEADQLLSTRTEALEALQSEKSRIMQDQSEGNSLQNQALQTFQERLHEADATLKREQESYKQMQSEFAARLNKVEMERQNLAEAITLAERKYSDEKKRVDELQQQVKLYKLNLESSKQELIDYKQKATRILQSKEKLINSLKEGSGFEGLDSSTASSMELEELRHEKEMQREEIQKLMGQIHQLRSELQDMEAQQVNEAESAREQLQDLHDQIAGQKASKQELETELERLKQEFHYIEEDLYRTKNTLQSRIKDRDEEIQKLRNQLTNKTLSNSSQSELENRLHQLTETLIQKQTMLESLSTEKNSLVFQLERLEQQMNSASGSSSNGSSINMSGIDNGEGTRLRNVPVLFNDTETNLAGMYGKVRKAASSIDQFSIRLGIFLRRYPIARVFVIIYMALLHLWVMIVLLTYTPEMHHDQPYGK
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411708-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ