Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB1411704
Sigma-Aldrich
Anti-CDC6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CDC18L, HsCDC18, HsCDC6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月02日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 62.7 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDC6(990)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is highly similar to Saccharomyces cerevisiae Cdc6, a protein essential for the initiation of DNA replication. This protein functions as a regulator at the early steps of DNA replication. It localizes in cell nucleus during cell cyle G1, but translocates to the cytoplasm at the start of S phase. The subcellular translocation of this protein during cell cyle is regulated through its phosphorylation by Cdks. Transcription of this protein was reported to be regulated in response to mitogenic signals through transcriptional control mechanism involving E2F proteins. (provided by RefSeq)
免疫原
CDC6 (AAH25232.1, 1 a.a. ~ 560 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPQTRSQAQATISFPKRKLSRALNKAKNSSDAKLEPTNVQTVTCSPRVKALPLSPRKRLGDDNLCNTPHLPPCSPPKQGKKENGPPHSHTLKGRRLVFDNQLTIKSPSKRELAKVHQNKILSSVRKSQEITTNSEQRCPLKKESACVRLFKQEGTCYQQAKLVLNTAVPDRLPAREREMDVIRNFLREHICGKKAGSLYLSGAPGTGKTACLSRILQDLKKELKGFKTIMLNCMSLRTAQAVFPAIAQEICQEEVSRPAGKDMMRKLEKHMTAEKGPMIVLVLDEMDQLDSKGQDVLYTLFEWPWLSNSHLVLIGIANTLDLTDRILPRLQAREKCKPQLLNFPPYTRNQIVTILQDRLNQVSRDQVLDNAAVQFCARKVSAVSGDVRKALDVCRRAIEIVESDVKSQTILKPLSECKSPSEPLIPKRVGLIHISQVISEIDGNRMTLSQEGAQDSFPLQQKILVCSLMLLIRQLKIKEVTLGKLYEAYSKVCRKQQVAAVDQSECLSLSGLLEARGILGLKRNKETRLTKVFFKIEEKEIEHALKDKALIGNILATGLP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411704-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)