安全性情報
SAB1411675
Sigma-Aldrich
抗H6PD抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686A01246, G6PDH, GDH, MGC87643
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 88.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H6PD(9563)
詳細
There are 2 forms of glucose-6-phosphate dehydrogenase. G form is X-linked and H form, encoded by this gene, is autosomally linked. This H form shows activity with other hexose-6-phosphates, especially galactose-6-phosphate, whereas the G form is specific for glucose-6-phosphate. Both forms are present in most tissues, but H form is not found in red cells. (provided by RefSeq)
免疫原
H6PD (AAH81559.1, 1 a.a. ~ 791 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWNMLIVAMCLALLGCLQAQELQGHVSIILLGATGDLAKKYLWQGLFQLYLDEAGRGHSFSFHGAALTAPKQGQELMAKALESLSCPKDMAPSHCAEHKDQFLQLSQYRQLKTAEDYQALNKDIEAQLQHAGLREAGRIFYFSVPPFAYEDIARNINSSCRPGPGAWLRVVLEKPFGHDHFSAQQLATELGTFFQEEEMYRVDHYLGKQAVAQILPFRDQNRKALDGLWNRHHVERVEIIMKETVDAEGRTSFYEEYGVIRDVLQNHLTEVLTLVAMELPHNVSSAEAVLRHKLQVFQALRGLQRGSAVVGQYQSYSEQVRRELQKPDSFHSLTPTFAAVLVHIDNLRWEGVPFILMSGKALDERVGYARILFKNQACCVQSEKHWAAAQSQCLPRQLVFHIGHGDLGSPAVLVSRNLFRPSLPSSWKEMEGPPGLRLFGSPLSDYYAYSPVQERDAHSVLLSHIFHGRKNFFITTENLLASWNFWTPLLESLAHKAPRLYPGGAENGRLLDFEFSSGRLFFSQQQPEQLVPGPGPAPMPSDFQVLRAKYRESPLVSAWSEELISKLANDIEATAVRAVRRFGQFHLALSGGSSPVALFQQLATAHYGFPWAHTHLWLVDERCVPLSDPESNFQGLQAHLLQHVRIPYYNIHPMPVHLQQRLCAEEDQGAQIYAREISALVANSSFDLVLLGMGADGHTASLFPQSPTGLDGEQLVVLTTSPSQPHRRMSLSLPLINRAKKVAVLVMGRMKREITTLVSRVGHEPKKWPISGVLPHSGQLVWYMDYDAFLG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411675-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)