安全性情報
SAB1411342
Sigma-Aldrich
Anti-TGFA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TFGA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17 kDa
交差性
human
テクニック
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TGFA(7039)
詳細
Transforming growth factors (TGFs) are biologically active polypeptides that reversibly confer the transformed phenotype on cultured cells. TGF-alpha shows about 40% sequence homology with epidermal growth factor (EGF; MIM 131530) and competes with EGF for binding to the EGF receptor (MIM 131550), stimulating its phosphorylation and producing a mitogenic response.[supplied by OMIM
免疫原
TGFA (NP_003227.1, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVPSAGQLALFALGIVLAACQALENSTSPLSADPPVAAAVVSHFNDCPDSHTQFCFHGTCRFLVQEDKPACVCHSGYVGARCEHADLLAVVAASQKKQAITALVVVSIVALAVLIITCVLIHCCQVRKHCEWCRALICRHEKPSALLKGRTACCHSETVV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411342-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)