安全性情報
SAB1411281
Sigma-Aldrich
抗ACD抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PIP1, PTOP, TINT1, TPP1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月21日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月21日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 57.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACD(65057)
詳細
This gene encodes a protein that is involved in telomere function. This protein is one of six core proteins in the telosome/shelterin telomeric complex, which functions to maintain telomere length and to protect telomere ends. Through its interaction with other components, this protein plays a key role in the assembly and stabilization of this complex, and it mediates the access of telomerase to the telomere. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. This gene, which is also referred to as TPP1, is distinct from the unrelated TPP1 gene on chromosome 11, which encodes tripeptidyl-peptidase I. (provided by RefSeq)
免疫原
ACD (AAH16904.1, 1 a.a. ~ 544 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGRCQSDAAMRVNGPASRAPAGWTSGSLHTGPRAGRPRAQARGVRGRGLLLRPRPAKELPLPRKGGAWAPAGNPGPLHPLGVAVGMAGSGRLVLRPWIRELILGSETPSSPRAGQLLEVLQDAEAAVAGPSHAPDTSDVGATLLVSDGTHSVRCLVTREALDTSDWEEKEFGFRGTEGRLLLLQDCGVHVQVAEGGAPAEFYLQVDRFSLLPTEQPRLRVPGCNQDLDVQKKLYDCLEEHLSESTSSNAGLSLSQLLDEMREDQEHQGALVCLAESCLTLEGPCTAPPVTHWAASRCKATGEAVYTVPSSMLCISENDQLILSSLGPCQRTQGPELPPPDPALQDLSLTLIASPPSSPSSSGTPALPGHMSSEESGTSISLLPALSLAAPDPGQRSSSQPSPAICSAPATLTPRSPHASRTPSSPLQSCTPSLSPRSHVPSPHQALVTRPQKPSLEFKEFVGLPCKNRPPFPRTGATRGAQEPCSVWEPPKRHRDGSAFQYEYEPPCTSLCARVQAARLPPQLMAWALHFLMDAQPGSEPTPM
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411281-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)