安全性情報
SAB1411198
Sigma-Aldrich
Anti-SAV1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SAV, WW45, WWP4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年5月29日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44.6 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAV1(60485)
詳細
WW domain-containing proteins are found in all eukaryotes and play an important role in the regulation of a wide variety of cellular functions such as protein degradation, transcription, and RNA splicing. This gene encodes a protein which contains 2 WW domains and a coiled-coil region. It is ubiquitously expressed in adult tissues. The encoded protein is 94% identical to the mouse protein at the amino acid level. (provided by RefSeq)
免疫原
SAV1 (NP_068590.1, 1 a.a. ~ 383 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSRKKTKNEVSKPAEVQGKYVKKETSPLLRNLMPSFIRHGPTIPRRTDICLPDSSPNAFSTSGDVVSRNQSFLRTPIQRTPHEIMRRESNRLSAPSYLARSLADVPREYGSSQSFVTEVSFAVENGDSGSRYYYSDNFFDGQRKRPLGDRAHEDYRYYEYNHDLFQRMPQNQGRHASGIGRVAATSLGNLTNHGSEDLPLPPGWSVDWTMRGRKYYIDHNTNTTHWSHPLEREGLPPGWERVESSEFGTYYVDHTNKKAQYRHPCAPSVPRYDQPPPVTYQPQQTERNQSLLVPANPYHTAEIPDWLQVYARAPVKYDHILKWELFQLADLDTYQGMLKLLFMKELEQIVKMYEAYRQALLTELENRKQRQQWYAQQHGKNF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411198-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)