安全性情報
SAB1411150
Sigma-Aldrich
Anti-VPS18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA1475, PEP3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 65 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VPS18(57617)
詳細
Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Genetic studies in yeast have identified more than 40 vacuolar protein sorting (VPS) genes involved in vesicle transport to vacuoles. This gene encodes the human homolog of yeast class C Vps18 protein. The mammalian class C Vps proteins are predominantly associated with late endosomes/lysosomes, and like their yeast counterparts, may mediate vesicle trafficking steps in the endosome/lysosome pathway. (provided by RefSeq)
免疫原
VPS18 (AAH01513.1, 1 a.a. ~ 580 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASILDEYENSLSRSAVLQPGCPSVGIPHSGYVNAQLEKEVPIFTKQRIDFTPSERITSLVVSSNQLCMSLGKDTLLRIDLGKANEPNHVELGRKDDAKVHKMFLDHTGSHLLIALSSTEVLYVNRNGQKVRPLARWKGQLVESVGWNKALGTESSTGPILVGTAQGHIFEAELSASEGGLFGPAPDLYFRPLYVLNEEGGPAPVCSLEAERGPDGRSFVIATTRQRLFQFIGRAAEGAEAQGFSGLFAAYTDHPPPFREFPSNLGYSELAFYTPKLRSAPRAFAWMMGDGVLYGALDCGRPDSLLSEERVWEYPEGVGPGASPPLAIVLTQFHFLLLLADRVEAVCTLTGQVVLRDHFLEKFGPLKHMVKDSSTGQLWAYTERAVFRYHVQREARDVWRTYLDMNRFDLAKEYCRERPDCLDTVLAREADFCFRQRRYLESARCYALTQSYFEEIALKFLEARQEEALAEFLQRKLASLKPAERTQATLLTTWLTELYLSRLGALQGDPEALTLYREVRNLTQFHPLPLAPLLSLSFPTHVLFTSREREREHLSSVCSLCGLWNPSSSLSEEAFSSSCL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411150-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)