安全性情報
SAB1410914
Sigma-Aldrich
Anti-PIPOX antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
LPIPOX
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44.1 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIPOX(51268)
免疫原
PIPOX (NP_057602.2, 1 a.a. ~ 390 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAQKDLWDAIVIGAGIQGCFTAYHLAKHRKRILLLEQFFLPHSRGSSHGQSRIIRKAYLEDFYTRMMHECYQIWAQLEHEAGTQLHRQTGLLLLGMKENQELKTIQANLSRQRVEHQCLSSEELKQRFPNIRLPRGEVGLLDNSGGVIYAYKALRALQDAIRQLGGIVRDGEKVVEINPGLLVTVKTTSRSYQAKSLVITAGPWTNQLLRPLGIEMPLQTLRINVCYWREMVPGSYGVSQAFPCFLWLGLCPHHIYGLPTGEYPGLMKVSYHHGNHADPEERDCPTARTDIGDVQILSSFVRDHLPDLKPEPAVIESCMYTNTPDEQFILDRHPKYDNIVIGAGFSGHGFKLAPVVGKILYELSMKLTPSYDLAPFRISRFPSLGKAHL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410914-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)