SAB1410811
Anti-MYLK antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686I10125, FLJ12216, KRP, MLCK108, MLCK210, MSTP083
サイズを選択してください
¥60,750
サイズを選択してください
About This Item
¥60,750
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 110.2 kDa
交差性
human
テクニック
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYLK(4638)
詳細
免疫原
Sequence
MDFRANLQRQVKPKTVSEEERKVHSPQQVDFRSVLAKKGTSKTPVPEKVPPPKPATPDFRSVLGGKKKLPAENGSSSAETLNAKAVESSKPLSNAQPSGPLKPVGNAKPAETLKPMGNAKPAETLKPMGNAKPDENLKSASKEELKKDVKNDVNCKRGHAGTTDNEKRSESQGTAPAFKQKLQDVHVAEGKKLLLQCQVSSDPPATIIWTLNGKTLKTTKFIILSQEGSLCSVSIEKALPEDRGLYKCVAKNDAGQAECSCQVTVDDAPASENTKAPEMKSRRPKSSLPPVLGTESDATVKKKPAPKTPPKAAMPPQIIQFPEDQKVRAGESVELFGKVTGTQPITCTWMKFRKQIQESEHMKVENSENGSKLTILAARQEHCGCYTLLVENKLGSRQAQVNLTVVDKPDPPAGTPCASDIRSSSLTLSWYGSSYDGGSAVQSYSIEIWDSANKTWKELATCRSTSFNVQDLLPDHEYKFRVRAINVYGTSEPSQESELTTVGEKPEEPKDEVEVSDDDEKEPEVDYRTVTINTEQKVSDFYDIEERLGSGKFGQVFRLVEKKTRKVWAGKFFKAYSAKEKENIRQEISIMNCLHHPKLVQCVDAFEEKANIVMVLEIVSGGELFERIIDEDFELTERECIKYMRQISEGVEYIHKQGIVHLDLKPENIMCVNKTGTRIKLIDFGLARRLENAGSLKVLFGTPEFVAPEVINYEPIGYATDMWSIGVICYILVSGLSPFMGDNDNETLANVTSATWDFDDEAFDEISDDAKDFISNLLKKDMKNRLDCTQCLQHPWLMKDTKNMEAKKLSKDRMKKYMARRKWQKTGNAVRAIGRLSSMAMISGLSGRKSSTGSPTSPLNAEKLESEEDVSQAFLEAVAEEKPHVKPYFSKTIRDLEVVEGSAARFDCKIEGYPDPEVVWFKDDQSIRESRHFQIDYDEDGNCSLIISDVCGDDDAKYTCKAVNSLGEATCTAELIVETMEEGEGEGEEEEE
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410811-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ