安全性情報
SAB1410706
Sigma-Aldrich
Anti-IL2RG antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CD132, IMD4, SCIDX, SCIDX1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年6月01日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42.3 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL2RG(3561)
詳細
The interleukin 2 (IL2) receptor gamma chain (IL2RG), an important signalling component of many interleukin receptors (IL2,IL4,IL7,IL9, and IL15), is thus referred to as the common gamma chain. Mutations in this X-chromosome-linked gene cause X-linked severe combined immunodeficiency (XSCID). (provided by RefSeq)
免疫原
IL2RG (NP_000197.1, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLKPSLPFTSLLFLQLPLLGVGLNTTILTPNGNEDTTADFFLTTMPTDSLSVSTLPLPEVQCFVFNVEYMNCTWNSSSEPQPTNLTLHYWYKNSDNDKVQKCSHYLFSEEITSGCQLQKKEIHLYQTFVVQLQDPREPRRQATQMLKLQNLVIPWAPENLTLHKLSESQLELNWNNRFLNHCLEHLVQYRTDWDHSWTEQSVDYRHKFSLPSVDGQKRYTFRVRSRFNPLCGSAQHWSEWSHPIHWGSNTSKENPFLFALEAVVISVGSMGLIISLLCVYFWLERTMPRIPTLKNLEDLVTEYHGNFSAWSGVSKGLAESLQPDYSERLCLVSEIPPKGGALGEGPGASPCNQHSPYWAPPCYTLKPET
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410706-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)