安全性情報
SAB1410671
Sigma-Aldrich
Anti-APOA2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Apo-AII, Anti-ApoA-II, Anti-Apolipoprotein A-II, Anti-Apolipoprotein A2, Anti-apoA-II
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥81,000
¥81,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥81,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥81,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 11.2 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APOA2(336)
詳細
This gene encodes apolipoprotein (apo-) A-II, which is the second most abundant protein of the high density lipoprotein particles. The protein is found in plasma as a monomer, homodimer, or heterodimer with apolipoprotein D. Defects in this gene may result in apolipoprotein A-II deficiency or hypercholesterolemia. (provided by RefSeq)
免疫原
APOA2 (NP_001634.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKLLAATVLLLTICSLEGALVRRQAKEPCVESLVSQYFQTVTDYGKDLMEKVKSPELQAEAKSYFEKSKEQLTPLIKKAGTELVNFLSYFVELGTQPATQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410671-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Anti-ApoA2antibodyの購入を考えております。immunoglobulinにしてはSDS-PAGEにおいて分子量が小さすぎますが、なぜでしょうか? 抗原側の販売ということでしょうか?
    1 回答
    1. The immunogen used to develop this antibody is the APOA2 (NP_001634.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) full-length human protein with a molecular weight of 11.2 kDa. The molecular weight indicated is not for the antibody, it is for the protein. See the enlarged image below for details: