コンテンツへスキップ
We are planning system maintenance on January 25, 2025, from 1:00 PM to 4:00 PM CST. This will impact both web and offline transactions, including online orders, quotes, price and availability checks, and order status inquiries. We apologize for any inconvenience.
Merck
すべての画像(2)
主要文書
安全性情報
SAB1410598
Sigma-Aldrich
Anti-GUK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GMK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 21.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
免疫原
GUK1 (NP_000849.1, 1 a.a. ~ 197 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGPRPVVLSGPSGAGKSTLLKRLLQEHSGIFGFSVSHTTRNPRPGEENGKDYYFVTREVMQRDIAAGDFIEHAEFSGNLYGTSKVAVQAVQAMNRICVLDVDLQGVRNIKATDLRPIYISVQPPSLHVLEQRLRQRNTETEESLVKRLAAAQADMESSKEPGLFDVVIINDSLDQAYAELKEALSEEIKKAQRTGA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410598-100UG:
  • 最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)