安全性情報
SAB1410444
Sigma-Aldrich
抗BHMT2抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20001
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 40.4 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BHMT2(23743)
関連するカテゴリー
詳細
Homocysteine is a sulfur-containing amino acid that plays a crucial role in methylation reactions. Transfer of the methyl group from betaine to homocysteine creates methionine, which donates the methyl group to methylate DNA, proteins, lipids, and other intracellular metabolites. The protein encoded by this gene is one of two methyl transferases that can catalyze the transfer of the methyl group from betaine to homocysteine. Anomalies in homocysteine metabolism have been implicated in disorders ranging from vascular disease to neural tube birth defects such as spina bifida. (provided by RefSeq)
免疫原
BHMT2 (NP_060084.2, 1 a.a. ~ 363 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPAGRPGAKKGILERLESGEVVIGDGSFLITLEKRGYVKAGLWTPEAVIEHPDAVRQLHMEFLRAGSNVMQTFTFSASEDNMESKWEDVNAAACDLAREVAGKGDALVAGGICQTSIYKYQKDEARIKKLFRQQLEVFAWKNVDFLIAEYFEHVEEAVWAVEVLKESDRPVAVTMCIGPEGDMHDITPGECAVRLVKAGASIVGVNCRFGPDTSLKTMELMKEGLEWAGLKAHLMVQPLGFHAPDCGKEGFVDLPEYPFGLESRVATRWDIQKYAREAYNLGVRYIGGCCGFEPYHIRAIAEELAPERGFLPPASEKHGSWGSGLDMHTKPWIRARARREYWENLLPASGRPFCPSLSKPDF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410444-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)