安全性情報
SAB1410347
Sigma-Aldrich
抗ESRRA抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 45.5 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ESRRA(2101)
詳細
The protein encoded by this gene is a nuclear receptor that is closely related to the estrogen receptor. This protein acts as a site-specific transcription regulator and has been also shown to interact with estrogen and the transcripton factor TFIIB by direct protein-protein contact. The binding and regulatory activities of this protein have been demonstrated in the regulation of a variety of genes including lactoferrin, osteopontin, medium-chain acyl coenzyme A dehydrogenase (MCAD) and thyroid hormone receptor genes. A processed pseudogene of ESRRA is located on chromosome 13q12.1. (provided by RefSeq)
免疫原
ESRRA (NP_004442.3, 1 a.a. ~ 423 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSQVVGIEPLYIKAEPASPDSPKGSSETETEPPVALAPGPAPTRCLPGHKEEEDGEGAGPGEQGGGKLVLSSLPKRLCLVCGDVASGYHYGVASCEACKAFFKRTIQGSIEYSCPASNECEITKRRRKACQACRFTKCLRVGMLKEGVRLDRVRGGRQKYKRRPEVDPLPFPGPFPAGPLAVAGGPRKTAAPVNALVSHLLVVEPEKLYAMPDPAGPDGHLPAVATLCDLFDREIVVTISWAKSIPGFSSLSLSDQMSVLQSVWMEVLVLGVAQRSLPLQDELAFAEDLVLDEEGARAAGLGELGAALLQLVRRLQALRLEREEYVLLKALALANSDSVHIEDAEAVEQLREALHEALLEYEAGRAGPGGGAERRRAGRLLLTLPLLRQTAGKVLAHFYGVKLEGKVPMHKLFLEMLEAMMD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410347-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)