安全性情報
SAB1410339
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
4.1N, DKFZp686H17242, KIAA0338, MGC11072
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 87.6 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPB41L1(2036)
詳細
Erythrocyte membrane protein band 4.1 (EPB41) is a multifunctional protein that mediates interactions between the erythrocyte cytoskeleton and the overlying plasma membrane. The protein encoded by this gene is a neuronally-enriched protein that is structurally similar to EPB41. The encoded protein binds and stabilizes D2 and D3 dopamine receptors at the neuronal plasma membrane. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, but the full-length nature of only two of them has been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
EPB41L1 (NP_818932.1, 1 a.a. ~ 779 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEKDYSEADGLSERTTPSKAQKSPQKIAKKYKSAICRVTLLDASEYECEVEKHGRGQVLFDLVCEHLNLLEKDYFGLTFCDADSQKNWLDPSKEIKKQIRSSPWNFAFTVKFYPPDPAQLTEDITRYYLCLQLRADIITGRLPCSFVTHALLGSYAVQAELGDYDAEEHVGNYVSELRFAPNQTRELEERIMELHKTYRGMTPGEAEIHFLENAKKLSMYGVDLHHAKDSEGIDIMLGVCANGLLIYRDRLRINRFAWPKILKISYKRSNFYIKIRPGEYEQFESTIGFKLPNHRSAKRLWKVCIEHHTFFRLVSPEPPPKGFLVMGSKFRYSGRTQAQTRQASALIDRPAPFFERSSSKRYTMSRSLDGAEFSRPASVSENHDAGPDGDKRDEDGESGGQRSEAEEGEVRTPTKIKELKFLDKPEDVLLKHQASINELKRTLKEPNSKLIHRDRDWERERRLPSSPASPSPKGTPEKANERAGLREGSEEKVKPPRPRAPESDTGDEDQDQERDTVFLKDNHLAIERKCSSITVSSTSSLEAEVDFTVIGDYHGSAFEDFSRSLPELDRDKSDSDTEGLLFSRDLNKGAPSQDDESGGIEDSPDRGACSTPDMPQFEPVKTETMTVSSLAIRKKIEPEAVLQTRVSAMDNTQENSLKSGKGAAAMIPGPQTVATEIRSLSPIIGKDVLTSTYGATAETLSTSTTTHVTKTVKGGFSETRIEKRIIITGDEDVDQDQALALAIKEAKLQHPDMLVTKAVVYRETDPSPEERDKKPQES
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410339-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)