安全性情報
SAB1410297
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT10 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
APS2, DIPP3a, hDIPP3alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 18.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NUDT10(170685)
詳細
NUDT10 belongs to a subgroup of phosphohydrolases that preferentially attack diphosphoinositol polyphosphates (Hidaka et al., 2002 [PubMed 12105228]).[supplied by OMIM
免疫原
NUDT10 (NP_694853.1, 1 a.a. ~ 164 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKCKPNQTRTYDPEGFKKRAACLCFRSEREDEVLLVSSSRYPDRWIVPGGGMEPEEEPGGAAVREVYEEAGVKGKLGRLLGVFEQNQDPKHRTYVYVLTVTELLEDWEDSVSIGRKREWFKVEDAIKVLQCHKPVHAEYLEKLKLGGSPTNGNSMAPSSPDSDP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410297-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)