SAB1410199
別名:
CIRP
SAB1410199-100UG
¥60,750
rabbit
100
unconjugated
purified immunoglobulin
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
antigen 18.6 kDa
human
immunofluorescence: suitablewestern blot: 1 μg/mL
NM_001280
Q14011
dry ice
−20°C
unmodified
human ... CIRBP(1153)
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
SAB1410199-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。